Läs mer
N-Boc-L-asparaginsyra 4-metylester fluormetylketon, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15430477
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430477 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 15430477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65812.#0
Request Bulk or Custom Format
N-Boc-L-asparaginsyra 4-metylesterfluorometylketon används som en ny Boc-D(OMe)-FMK-hämmare syntetiserad med patentskyddad teknologi och binder irreversibelt till aktiverade kaspaser för att blockera apoptos. Det är användbart för in vitro och in vivo applikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-L-asparaginsyra 4-metylester fluormetylketon används som en ny Boc-D(OMe)-FMK-hämmare syntetiserad med patentskyddad teknologi och binder irreversibelt till aktiverade kaspaser för att blockera apoptos. Det är användbart för in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-aspartic acid 4-methyl ester fluoromethyl ketone
CAS 187389-53-3
Färg Vitt
Molekylformel C11H18FNO5
MDL-nummer MFCD03453073
Synonym boc-d-fmk, caspase inhibitor iii, boc-asp ome-fluoromethyl ketone, boc-asp ome-fmk, boc-d ome-fmk, methyl 3-tert-butoxycarbonyl amino-5-fluoro-4-oxopentanoate, caspase3-inhibitor boc-d-fmk, boc-asp ome-fluoromethylketone, caspase inhibitor iii and boc-d-fmk, 3-tert-butoxy carbonyl amino-5-fluoro-4-oxopentanoic acid methyl ester
Löslighetsinformation Soluble in dry DMSO or DMF at approximately 20mM; Store stock solutions at-20°C.
InChI-nyckel MXOOUCRHWJYCAL-ZETCQYMHSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OC)C(=O)CF
IUPAC-namn metyl (3S)-5-fluor-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-oxopentanoat
Molekylvikt (g/mol) 263.265
Kvantitet 5 mg
PubChem CID 9881695
Formel vikt 263.26
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.