Läs mer
N-Boc-L-asparaginsyra 4-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15440309
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440309 25 g 25g
15430309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440309 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63554.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1676-90-0 | C13H23NO6 | 289.328 g/mol
Det används vid framställning av högselektiva trombinhämmare. Används även vid framställning av tiopeptider och tioacylerande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Det används vid framställning av högselektiva trombinhämmare. Används även vid framställning av tiopeptider och tioacylerande medel.
Löslighet Löslig i
metanol och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1676-90-0
Molekylformel C13H23NO6
Molekylvikt (g/mol) 289.328
MDL-nummer MFCD00076912
InChI-nyckel PHJDCONJXLIIPW-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-asp otbu-oh, boc-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, boc-asp obut-oh, s-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-l-aspartic acid beta-t-butyl ester, 2s-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-asp but, pubchem12101, n-boc-asp o-t-bu oh
PubChem CID 7010636
IUPAC-namn (2S)-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-oxobutansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Smältpunkt 64°C to 67°C
Färg Vitt
Beilstein 2336144
Löslighetsinformation Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 289.32
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.