Läs mer
N-Boc-L-asparaginsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358195
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358195 1 g 1g
11368195 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358195 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08498.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13726-67-5 | C9H15NO6 | 233.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13726-67-5
Molekylformel C9H15NO6
Molekylvikt (g/mol) 233.22
MDL-nummer MFCD00037279
InChI-nyckel KAJBMCZQVSQJDE-YFKPBYRVSA-N
Synonym boc-asp-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid, boc-l-aspartic acid, boc-l-asp-oh, n-boc-l-aspartic acid, boc-aspartic acid, boc-l-aspartic acid-oh, n-tert-butyloxycarbonyl-l-aspartic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-aspatic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanedioic acid
PubChem CID 99718
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]butandisyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-aspartic acid
Smältpunkt 115°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1913973
Optisk rotation −5.5° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 233.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.