Läs mer
N-Boc-L-azetidine-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-L-azetidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 51077-14-6 |
| Molekylformel | C9H15NO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2S)-1,2-Azetidinedicarboxylic Acid, 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-azetidine-2-carboxylic Acid, 1-(tert-Butyloxycarbonyl)azetidine-2(S)-carboxylic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-azetidine-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-5-4-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]azetidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.22 |
| Formel vikt | 201.1001 |