Läs mer
N-Boc-L-beta-glutaminsyra 5-bensylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15448757
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448757 250 mg 250mg
15438757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52191.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 254101-10-5 | C17H23NO6 | 337.372 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 254101-10-5
Molekylformel C17H23NO6
Molekylvikt (g/mol) 337.372
MDL-nummer MFCD01862861
InChI-nyckel FAFJSSKTLCNWRJ-CYBMUJFWSA-N
Synonym boc-beta-hoasp obzl-oh, boc-l-beta-glutamic acid 5-benzyl ester, boc-beta-glu obzl-oh, boc-, a-hoasp obzl-oh, r-5-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 3r-5-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, fmoc-asparaginol, boc-beta-homoaspartic acid obzl, ambotzbaa6150, boc-hoasp obzl-oh
PubChem CID 2761513
IUPAC-namn (3R)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-5-oxo-5-fenylmetoxipentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-beta-glutamic acid 5-benzyl ester
Beilstein 8430789
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 337.37
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.