Läs mer
N-Boc-L-beta-proline, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15414288
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414288 1 g 1g
15424288 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57888.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
N-Boc-L-beta-prolin är en viktig råvara och intermediär som används i läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden N-Boc-L-beta-prolin är en viktig råvara och
intermediär som används i läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten (lågt).
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140148-70-5
Molekylformel C10H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 215.249
MDL-nummer MFCD03094728
InChI-nyckel HRMRQBJUFWFQLX-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-1-n-boc-beta-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, n-boc-l-beta-proline, 3s-1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid, s-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3s-boc-beta-pro-oh, 3s-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, boc-3s-1-pyrrolidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 1512492
IUPAC-namn (3S)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]pyrrolidin-3-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-beta-proline
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water (slightly).
Optisk rotation +15° (c=0.8 in Chloroform)
Formel vikt 215.25
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.