Läs mer
N-Boc-L-cystein metanetiosulfonat, TRC
Product Code. 30347529
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
Product Code. Kvantitet
30347529 25 mg
1 options
Product Code. 30347529 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB64625025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material N-t-Boc-L-cysteine Methanethiosulfonate
CAS 1043867-42-0
Molekylformel C9 H17 N O6 S2
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H17NO6S2/c1-9(2,3)16-8(13)10-6(7(11)12)5-17-18(4,14)15/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSS(=O)(=O)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]-3-metylsulfonylsulfanylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 299.36
Formel vikt 299.0497