Läs mer
N-Boc-L-cystein metanetiosulfonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-t-Boc-L-cysteine Methanethiosulfonate |
| CAS | 1043867-42-0 |
| Molekylformel | C9 H17 N O6 S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO6S2/c1-9(2,3)16-8(13)10-6(7(11)12)5-17-18(4,14)15/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSS(=O)(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]-3-metylsulfonylsulfanylpropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.36 |
| Formel vikt | 299.0497 |