Läs mer
N-Boc-L-felinine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-L-felinine |
| CAS | 879207-98-4 |
| Molekylformel | C13 H25 N O5 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H25NO5S/c1-12(2,3)19-11(18)14-9(10(16)17)8-20-13(4,5)6-7-15/h9,15H,6-8H2,1-5H3,(H,14,18)(H,16,17)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSC(C)(C)CCO)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-3-(4-hydroxy-2-metylbutan-2-yl)sulfanyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.41 |
| Formel vikt | 307.1453 |