Läs mer
N-Boc-L-glutaminsyra 1,5-dimetylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15488638
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488638 25 g 25g
15478638 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62056.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59279-60-6 | C12H21NO6 | 275.301 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59279-60-6
Molekylformel C12H21NO6
Molekylvikt (g/mol) 275.301
MDL-nummer MFCD03094774
InChI-nyckel QNSPKWUAZQIIGZ-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-glu ome-ome, r-n-boc-glutamic acid-1,5-dimethyl ester, s-dimethyl 2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioate, n-boc-l-glutamic acid dimethyl ester, s-2-tert-butoxycarbonylaminopentanedioic acid dimethyl ester, dimethyl n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamate, dimethyl 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino pentanedioate, l-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, dimethyl ester, 1,5-dimethyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioate, n-boc-l-glutamic acid 1,5-dimethyl ester
PubChem CID 2734644
IUPAC-namn dimetyl (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pentandioat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OC)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-glutamic acid 1,5-dimethyl ester
Färg Färglös till gul
Kvantitet 25 g
Formel vikt 275.3
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.