Läs mer
N-Boc-L-glutaminsyra 1-tert-butylester, 99 %
Produktkod. 15446268
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446268 1 g 1g
15456268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59842.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
CAS: 24277-39-2 | C14H25NO6 | 303,36 g/mol
Boc-Glu-OtBu är en N-terminalt skyddad aminosyra som används i fastfaspeptidsyntes (SPPS) för att göra unika peptider som innehåller glutamat-tert-butylesterrester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Boc-Glu-OtBu är en N-terminal skyddad aminosyra
som används i fastfaspeptidsyntes (SPPS) för att göra unika peptider som innehåller glutamat-tert-butylesterrester.
Löslighet
Löslig i dimetylformamid.
Anmärkningar
Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24277-39-2
Molekylformel C14H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 303.36
MDL-nummer MFCD00038273
InChI-nyckel YMOYURYWGUWMFM-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-glu-otbu, boc-l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, s-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, n-t-boc-l-glutamic acid a-t-butyl-ester, s-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonylamino-5-oxopentanoic acid, 4s-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, t-boc-glu-otbu, n-boc-l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, pubchem19036, ksc495g0n
PubChem CID 6993444
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester
Kvantitet 1 g
Beilstein 3653769
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl formamide.
IUPAC-namn 5-(tert-butoxi)-4-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}-5-oxopentansyra
Formel vikt 303.36
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.