Läs mer
N-Boc-L-glutaminsyra 5-bensylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15433438
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433438 5 g 5g
15443438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56879.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13574-13-5 | C17H22NO6 | 336.37 g/mol
N-Boc-L-glutaminsyra 5-bensylester används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-L-glutaminsyra 5-bensylester används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i N,N-dimetylformamid.
Anteckningar
Förvaras vid 2-8 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13574-13-5
Molekylformel C17H22NO6
Molekylvikt (g/mol) 336.37
MDL-nummer MFCD00065569
InChI-nyckel AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-M
Synonym boc-glu obzl-oh, boc-l-glutamic acid 5-benzyl ester, boc-l-glutamic acid 5-benzylester, 5-benzyl n-boc-l-glutamate, boc-l-glu obzl-oh, n-alpha-tert-boc-l-glutamic-gamma-benzyl ester, 5-benzyl n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamate, boc-l-glutamic acid-5-benzyl ester, l-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 5-phenylmethyl ester, n-boc-l-glutamic acid 5-benzyl ester
PubChem CID 83589
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-5-oxo-5-fenylmetoxipentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-glutamic acid 5-benzyl ester
Smältpunkt 69°C to 71°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2226572
Löslighetsinformation Soluble in N,N- Dimethyl formamide.
Optisk rotation −5.5° (c=1 in Acetic Acid)
Formel vikt 337.37
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.