Läs mer
N-Boc-L-glutaminsyra 5-metylester, TRC
Produktkod. 30344891
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30344891 100 mg
1 options
Produktkod. 30344891 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB656085100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-glutamic Acid 5-Methyl Ester
CAS 45214-91-3
Molekylformel C11H19NO6
Kvantitet 100 mg
Synonym N-tert-Butoxycarbonylglutamic Acid gamma-Methyl Ester, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 5-Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H19NO6/c1-11(2,3)18-10(16)12-7(9(14)15)5-6-8(13)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,16)(H,14,15)/t7-/m0/s1
LEDER COC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-5-metoxi-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]-5-oxopentanansyra
Molekylvikt (g/mol) 261.27
Formel vikt 261.1212