Läs mer
N-Boc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 99%
Produktkod. 11496016
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496016 1 g 1g
11406026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22322.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13726-84-6 | C14H25NO6 | 303.355 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13726-84-6
Molekylformel C14H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 303.355
MDL-nummer MFCD00038257
InChI-nyckel YGSRAYJBEREVRB-VIFPVBQESA-N
Synonym boc-glu otbu-oh, boc-l-glu otbu-oh, s-5-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-boc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamic acid gamma-tert-butyl ester, 2s-5-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-glu otbu, ambotzbaa1297, pubchem18923
PubChem CID 6993432
IUPAC-namn (2S)-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-5-oxopentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Smältpunkt 110°C to 112°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 303.36
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.