missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Boc-L-glutamic Acid Alpha-Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-L-glutamic Acid alpha-Benzyl Ester |
| CAS | 30924-93-7 |
| Molekylformel | C17H23NO6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, N-tert-Butoxycarbonyl-L-glutamic Acid alpha-Benzyl Ester, N-tert-Butoxycarbonylglutamic Acid alpha-Benzyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (4S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxo-5-phenylmethoxypentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.37 |
| Formel vikt | 337.1525 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?