Läs mer
Nalfa-BOC-L-Histidin, 99+%
Produktkod. 10607684 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10607684 25 g Glasflaska 25g
10127803 1 g Glasflaska 1g
10530024 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10607684 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 275590250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 17791-52-5 | C11H17N3O4 | 255,274 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17791-52-5
Molekylformel C11H17N3O4
Molekylvikt (g/mol) 255.274
InChI-nyckel AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-his-oh, n-boc-l-histidine, boc-l-histidine, tert-butyloxycarbonyl-l-histidine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, nalpha-boc-l-histidine, boc-l-his-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 87308
IUPAC-namn (2S)-3-(lH-imidazol-5-yl)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nα-BOC-L-Histidine
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+ %
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation +24,5° till +26,5° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
Specifikt rotationsförhållande +25,5° (25 °C c=1,metanol)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 255.27
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Pulver, kristaller och/eller bitar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.