Läs mer
N-Boc-L-isoleucine, 98+%
Produktkod. 11498646
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498646 25 g 25g
11478646 1 g 1g
11488646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16021.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13139-16-7 | C11H21NO4 | 231.29 g/mol
N-Boc-L-isoleucin används för att framställa BOC-L-isoleucinhydroxisuccinimidester genom att använda 1-hydroxibensotriazol och 1-etyl-3-< 3-(dimetylamino)>propylkarbodiimidhydroklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Boc-L-isoleucin används för att framställa
BOC-L-isoleucinhydroxisuccinimidester genom att använda 1-hydroxibensotriazol och 1-etyl-3-< 3-(dimetylamino)propyl>karbodiimidhydroklorid.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13139-16-7
Molekylformel C11H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 231.29
MDL-nummer MFCD00038324 MFCD00237550
InChI-nyckel QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
Synonym boc-l-isoleucine, boc-ile-oh, n-boc-l-isoleucine, n-tert-butoxycarbonyl-l-isoleucine, boc-dl-ile-oh, boc-l-ile-oh, 2s,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylpentanoic acid, l-isoleucine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-isoleucine, n-t-boc-l-isoleucine
PubChem CID 2724762
IUPAC-namn (2S,3S)-3-metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pentansyra
LEDER CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-isoleucine
Smältpunkt 67°C to 70°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1711700
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 231.06
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.