missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Boc-L-isoleucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-L-isoleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 231.1471 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?