Läs mer
N-Boc-L-leucinhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11463384
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463384 5 g 5g
11473384 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463384 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10647.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13139-15-6
Molekylformel C11H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 231.29
MDL-nummer MFCD00066067
InChI-nyckel MDXGYYOJGPFFJL-SVGMAFHSNA-N
Synonym boc-leu-oh, boc-l-leucine, n-tert-butoxycarbonyl-l-leucine, n-boc-l-leucine, tert-butoxycarbonyl-l-leucine, tert-butoxycarbonylleucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid, n-tert-butoxycarbonylleucine, boc-l-leu-oh, tert-butyloxycarbonyl-l-leucine
PubChem CID 83170
ChEBI CHEBI:28702
IUPAC-namn (2S)-4-metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pentansyra
LEDER CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-leucine hydrate
Smältpunkt 84°C to 87°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1711814
Optisk rotation −25° (c=2 in acetic acid)
Formel vikt 231.29 (Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.