Läs mer
N-Boc-L-leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344276
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344276 1 g 1g
11354276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19352.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82010-31-9 | C11H23NO3 | 217.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82010-31-9
Molekylformel C11H23NO3
Molekylvikt (g/mol) 217.31
MDL-nummer MFCD00076950
InChI-nyckel LQTMEOSBXTVYRM-VIFPVBQESA-N
Synonym boc-l-leucinol, n-boc-l-leucinol, boc-leucinol, boc-leu-ol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, n-boc l-leucinol, pubchem12195, l-leucinol, n-boc protected, n-t-butoxycarbonyl-l-leucinol
PubChem CID 7018766
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxi-4-metylpentan-2-yl]karbamat
LEDER CC(C)C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-leucinol
Kokpunkt 212°C to 214°C
Brytningsindex 1.45
Beilstein 4178460
Densitet 0.98
Kvantitet 1 g
Flampunkt >110°C (230°F)
Formel vikt 217.31
Optisk rotation −27.5° (c=2 in Methanol)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.