Läs mer
N-Boc-L-lysin, TRC
Produktkod. 30329726
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30329726 10 g
1 options
Produktkod. 30329726 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB65690010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-lysine
CAS 13734-28-6
Molekylformel C11H22N2O4
Kvantitet 10 g
Synonym Boc-Lys-OH, N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]- L-lysine, N2-Carboxy-L-lysine N2-tert-Butyl Ester, (S)-6-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)hexanoic Acid, N-alpha-(tert-Butoxycarbonyl)-L-lysine, N2-tert-Butoxycarbonyl-L-lysine, NSC 343721, Nalpha-BOC-L-lysine, alpha-N-tert-Butoxycarbonyl-L-lysine, alpha-tert-Butoxycarbonyl-L-lysine
InChI formel InChI=1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-6-amino-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyra
Molekylvikt (g/mol) 246.3
Formel vikt 246.158