Läs mer
N-BOC-L-Fenylalaninal, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10306324 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10306324 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10306324 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376742500
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-L-Phenylalaninal
Smältpunkt 86.0°C to 89.0°C
CAS 72155-45-4
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Molekylformel C14H19NO3
Förpackning Glasflaska
MDL-nummer MFCD00143854
Specifik rotation − 45.00
Synonym n-boc-l-phenylalaninal, boc-phe-cho, boc-l-phenylalaninal, n-boc-phenylalaninal, boc-phenylalaninal, s-tert-butyl 1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, chembl94327, s---2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanal, s-tert-butyl 1-oxo-3-phenylpropan-2-ylcarbamate, tert-butyl n-2s-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate
InChI-nyckel ZJTYRNPLVNMVPQ-LBPRGKRZSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C=O
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2S)-1-oxo-3-fenylpropan-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 249.31
Kvantitet 250 mg
PubChem CID 6998013
Formel vikt 249.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.