Läs mer
N-Boc-L-phenylalanine, 99%
Produktkod. 11488636
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488636 5 g 5g
11498636 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16017.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13734-34-4 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
N-Boc-L-fenylalanin är ett derivat av fenylalanin som används vid enantioselektiv hydrolys av aminosyraestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Boc-L-fenylalanin är ett derivat av fenylalanin som används vid enantioselektiv hydrolys av aminosyraestrar
.
Löslighet Löslig i metanol, diklormetan, dimetylformamid
och N-metyl-2-pyrrolidon.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13734-34-4
Molekylformel C14H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 265.31
MDL-nummer MFCD00002663
InChI-nyckel ZYJPUMXJBDHSIF-NSHDSACASA-N
Synonym boc-phe-oh, boc-l-phenylalanine, boc-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine, n-boc-l-phenylalanine, n-t-boc-l-phenylalanine, n-alpha-t-boc-l-phenylalanine, n-t-butyloxycarbonyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-phe
PubChem CID 77857
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-phenylalanine
Smältpunkt 84°C to 88°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2219729
Löslighetsinformation Soluble in methanol,dichloromethane,dimethylformamide and N-methyl-2-pyrrolidone.
Optisk rotation +25° (c=1 in Ethanol)
IUPAC-namn 2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}-3-fenylpropansyra
Formel vikt 265.31
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.