Läs mer
N-Boc-L-fenylalaninmetylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15429568
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429568 25 g 25g
15439568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15429568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63078.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51987-73-6 | C15H21NO4 | 279.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51987-73-6
Molekylformel C15H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 279.34
MDL-nummer MFCD00076977
InChI-nyckel SDSWSVBXRBXPRL-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-phe-ome, boc-l-phenylalanine methyl ester, l-boc-phenyl-alanine methyl ester, n-boc-l-phenylalanine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-propionic acid methyl ester, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoate, t-boc-l-phe-ome, pubchem13507
PubChem CID 9882138
IUPAC-namn metyl 2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}-3-fenylpropanoat
LEDER COC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-phenylalanine methyl ester
Smältpunkt 36°C to 40°C
Färg Vitt
Beilstein 3061910
Kvantitet 25 g
Flampunkt 113°C (235°F)
Formel vikt 379.33
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.