Läs mer
N-Boc-L-fenylalanin, TRC
Produktkod. 30179528
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30179528 5 g
1 options
Produktkod. 30179528 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6615305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-phenylalanine
CAS 13734-34-4
Molekylformel C14H19NO4
Synonym N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-Phenylalanine, tert-Butoxycarbonyl-L-phenylalanine, (2S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropionic Acid;
InChI formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]-3-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 265.3
Kvantitet 5 g
Formel vikt 265.1314