Läs mer
N-Boc-L-fenylalaninol, 99 %
Produktkod. 11349879
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349879 1 g 1g
11359879 5 g 5g
11369879 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25019.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 66605-57-0 | C14H21NO3 | 251,33 g/mol
N-Boc-L-fenylalaninol används vid syntes av biokemiskt aktiva föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Boc-L-fenylalaninol används vid syntes av biokemiskt aktiva föreningar
.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66605-57-0
Molekylformel C14H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 251.33
MDL-nummer MFCD00076976
InChI-nyckel LDKDMDVMMCXTMO-LBPRGKRZSA-N
Synonym n-boc-l-phenylalaninol, boc-l-phenylalaninol, boc-phenylalaninol, s-2-boc-amino-3-phenyl-1-propanol, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalaninol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-tert-butyl 1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-n-tert-butoxycarbonyl-phenylalaninol, s---2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol
PubChem CID 2733675
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxi-3-fenylpropan-2-yl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-phenylalaninol
Smältpunkt 95°C to 98°C
Beilstein 3652004
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 251.33
Optisk rotation −27.5° ± 2.5° (c=1 in Methanol)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.