Läs mer
N-Boc-L-phenylglycine, 99%
Produktkod. 11369395
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11369395
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18541.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2900-27-8 | C13H17NO4 | 251.282 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2900-27-8
Molekylformel C13H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 251.282
MDL-nummer MFCD00065588
InChI-nyckel HOBFSNNENNQQIU-JTQLQIEISA-N
Synonym boc-phg-oh, boc-l-phenylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-phenylacetic acid, boc-l-alpha-phenylglycine, boc-l-phg-oh, boc-l-a-phenylglycine, n-boc-l-alpha-phenylglycine, n-boc-l-2-phenylglycine, s-boc-l-phenylglycine, n-boc-l-phenylglycine
PubChem CID 11010409
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-phenylacetic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-phenylglycine
Smältpunkt 88°C to 90°C
Beilstein 3592362
Kvantitet 5 g
Formel vikt 251.28
Optisk rotation +141° (c=1 in Ethanol)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.