Läs mer
N-Boc-L-pipecolinic acid, 98+%
Produktkod. 11374286
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374286 1 g 1g
11394286 250 mg 250mg
11384286 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19361.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26250-84-0 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
N-Boc-L-pipecolinsyra är en användbar boc-skyddad pipekolsyra för proteomikforskning för att modulera jonkanalaktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Boc-L-pipecolinsyra är en användbar
boc-skyddad pipekolsyra för proteomikforskning för att modulera jonkanalaktivitet.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26250-84-0
Molekylformel C11H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 229.276
MDL-nummer MFCD00151904
InChI-nyckel JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-pip-oh, s-1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-l-pipecolic acid, boc-l-pip-oh, n-boc-l-pipecolinic acid, l-n-boc-pipecolic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 688617
IUPAC-namn (2S)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-pipecolinic acid
Smältpunkt 121°C to 125°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3652038
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation −46° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 229.28
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.