Läs mer
N-Boc-L-prolinal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11455870
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455870 5 g 5g
11445870 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455870 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26495.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69610-41-9 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
Byggsten för nya nikotinacetylkolinreceptorligander med kognitionshöjande egenskaper. Används i syntesen av kiralβ -aminosulfider ochβ -aminotioler. Används för att syntetisera antikoagulantia.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Byggsten för nya nikotinacetylkolinreceptorligander med kognitionshöjande egenskaper. Används i syntesen av kiralβ -aminosulfider ochβ -aminotioler. Används för att syntetisera antikoagulantia.
Löslighet
Lite lösligt vatten. Lösligt i kloroform.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69610-41-9
Molekylformel C10H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 199.25
MDL-nummer MFCD00274186,MFCD00801206
InChI-nyckel YDBPZCVWPFMBDH-QMMMGPOBSA-N
Synonym n-boc-l-prolinal, boc-l-prolinal, s-1-boc-2-formylpyrrolidine, s-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinal, s-n-tert-butoxycarbonyl-2-formylpyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2s, n-boc-prolinal
PubChem CID 2734674
IUPAC-namn tert-butyl (2S)-2-formylpyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-prolinal
Densitet 1.06
Kokpunkt 228°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4589
Kvantitet 5 g
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble water. Soluble in chloroform.
Optisk rotation −95° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 199.25
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.