Läs mer
N-Boc-L-prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11404784
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404784 5 g 5g
11414784 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404784 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13744.06
Request Bulk or Custom Format
N-Boc-L-prolin används som en mellanprodukt i organisk syntes. Det används också för att framställa daclatasvir, som hämmar hepatit C-virus (HCV) icke-strukturellt 5A (NS5A) protein. Vidare används det som ett läkemedel vid behandling av hepatit C-virus (HCV).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-L-prolin används som mellanprodukt i organisk syntes. Det används också för att framställa daclatasvir, som hämmar hepatit C-virus (HCV) icke-strukturellt 5A (NS5A) protein. Vidare används det som ett läkemedel vid behandling av hepatit C-virus (HCV).
Löslighet Löslig i ättiksyra
.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15761-39-4
Molekylformel C10H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 215.249
MDL-nummer MFCD00037324
InChI-nyckel ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro
PubChem CID 85083
IUPAC-namn (2S)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-proline
Smältpunkt 132°C to 136°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 15828
Löslighetsinformation Soluble in acetic acid.
Optisk rotation −61° (c=1 in Acetic Acid)
Formel vikt 215.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.