Läs mer
N-Boc-L-proline methyl ester, 96%
Produktkod. 15418898
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418898 25 g 25g
15428898 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62363.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59936-29-7 | C11H19NO4 | 229.28 g/mol
N-Boc-L-prolinmetylester används i allmänhet som en mellanprodukt i farmaceutisk och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Boc-L-prolinmetylester används vanligtvis som mellanprodukt i farmaceutisk och kemisk
forskning.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59936-29-7
Molekylformel C11H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 229.28
MDL-nummer MFCD01075092
InChI-nyckel WVDGSSCWFMSRHN-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-l-pro-ome, boc-pro-ome, boc-l-proline-methyl ester, s-1-tert-butyl 2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-l-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, pubchem18390, boc-l-prolinemethylester, boc-l-prolinem ethylester
PubChem CID 1277666
LEDER COC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-proline methyl ester
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl 2-O-metyl (2S)-pyrrolidin-1,2-dikarboxylat
Formel vikt 229.27
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.