Läs mer
N-Boc-L-prolin, TRC
Produktkod. 30332872
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30332872 50 g
1 options
Produktkod. 30332872 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB66420050G
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-proline
CAS 15761-39-4
Molekylformel C10H17NO4
Kvantitet 50 g
Synonym (2S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-(1,1-dimethylethyl) ester, (S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-(1,1-dimethylethyl) ester, L-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-tert-butyl ester, (2S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) ester, (2S)-1-Boc-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (2S)-1-tert-Butoxycarbonylpyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-1-(tertbutoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-Boc-beta-proline, (S)-N-tert-Butoxycarbonylproline, (S)-Pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-proline, 1-tert-Butoxycarbonyl-L-proline, 1-tert-Butyl (S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-Butyloxycarbonyl-L-proline, BOC-L-Proline, Boc-L-Pro-OH, L-N-Boc-proline, N-(t-Butoxycarbonyl)proline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-proline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, N-(tert-Butoxycarbonyl)proline, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-proline, N-Boc-(S)-proline, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-(S)-proline, NSC 164660
InChI formel InChI=1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 215.25
Formel vikt 215.1158