Läs mer
N-Boc-L-prolinol, 98+%
Produktkod. 15418919
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418919 25 g 25g
11302337 250 mg 250mg
11392327 1 g 1g
15408919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15418919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09885.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 69610-40-8 | C10H19NO3 | 201,266 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69610-40-8
Molekylformel C10H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 201.266
MDL-nummer MFCD00066232
InChI-nyckel BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
Synonym n-boc-l-prolinol, boc-l-prolinol, s-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, s-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-l-prolinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinol, boc-prolinol, s---1-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-pro-ol
PubChem CID 643448
IUPAC-namn tert-butyl (2S)-2-(hydroximetyl)pyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-prolinol
Smältpunkt 59 °C till 62 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3542667
Optisk rotation −54° (c=5 i metanol)
Formel vikt 201.27
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.