Läs mer
N-Boc-L-serin, 98 % (torrvikt), kan innehålla upp till 10 % vatten
Produktkod. 11493327
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493327 25 g 25g
11473327 1 g 1g
11483327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16224.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 3262-72-4 | C8H15NO5 | 205,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3262-72-4
Molekylformel C8H15NO5
Molekylvikt (g/mol) 205.21
MDL-nummer MFCD00037243
InChI-nyckel FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Synonym boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
PubChem CID 98766
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-serine
Smältpunkt 90 °C till 91 °C (dekomposition)
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), kan forts. upp till 10 % vatten
Kvantitet 25 g
Beilstein 2212252
Optisk rotation −3,5° (c=2 i ättiksyra)
IUPAC-namn 2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}-3-hydroxipropansyra
Formel vikt 205.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.