Läs mer
N-Boc-L-serine benzyl ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15456428
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456428 5 g 5g
15446428 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59965.06
Request Bulk or Custom Format
Det är en farmaceutisk mellanprodukt. Det är involverat i Mitsunobu Reactions.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en farmaceutisk mellanprodukt. Det är involverat i Mitsunobu Reactions.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59524-02-6
Molekylformel C15H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 295.335
MDL-nummer MFCD00076983
InChI-nyckel BQADRZHPZVQGCW-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-ser-obzl, boc-l-serine benzyl ester, s-benzyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, l-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, benzyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, ambotzbaa1202, pubchem12169, n-boc-serine benzyl ester, n-boc-l-serine benzyl ester
PubChem CID 7018792
IUPAC-namn bensyl (2S)-3-hydroxi-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propanoat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-serine benzyl ester
Smältpunkt 70°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 295.33
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.