Läs mer
N-Boc-L-serine methyl ester, 95%
Produktkod. 15466328
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466328 10 g 10g
15456328 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59889.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2766-43-0 | C9H17NO5 | 219.237 g/mol
N-tert-Butoxikarbonyl-L-serin Metylester är ett aminosyraderivat som används vid framställningen av Tn-antigen, L-glutaminsyra-p-nitroanilidanaloger och nya biomedicinska polymerer med serin- och treoninsidogrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-tert-Butoxikarbonyl-L-serin Metylester är ett
aminosyraderivat som används vid framställning av Tn-antigen, L-glutaminsyra-p-nitroanilidanaloger och nya biomedicinska polymerer med serin- och treonin-sidogrupper.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2766-43-0
Molekylformel C9H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 219.237
MDL-nummer MFCD00191869
InChI-nyckel SANNKFASHWONFD-LURJTMIESA-N
Synonym boc-ser-ome, boc-l-serine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine methyl ester, n-boc-l-serine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-l-ser-ome, methyl tert-butoxycarbonyl-l-serinate, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-ser-ome; boc-l-serine methyl ester
PubChem CID 7019177
IUPAC-namn metyl (2S)-3-hydroxi-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propanoat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-serine methyl ester
Densitet 1.082
Flampunkt 113°C (235°F)
Linjär formel HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Brytningsindex 1.4525
Kvantitet 10 g
Beilstein 3545389
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation −18° (c=5 in Methanol)
Formel vikt 219.23
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.