Läs mer
N-Boc-L-Serine, TRC
Produktkod. 30334704
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30334704 10 g
1 options
Produktkod. 30334704 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB66735510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-Serine
CAS 3262-72-4
Molekylformel C8H15NO5
Kvantitet 10 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-serine, N-Carboxy-L-serine N-tert-Butyl Ester, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-hydroxypropanoic Acid, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropionic Acid, BOC-L-serine, BOC-Serine, L-N-tert-Butoxycarbonylserine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)serine, N-t-Butoxycarbonylserine, N-tert-Butyloxycarbonyl-L-serine, N-tert-Butyloxycarbonylserine, NSC 164056
InChI formel InChI=1S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1
LEDER OC[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O
IUPAC-namn (tert-butoxykarbonyl)-L-serin
Molekylvikt (g/mol) 205.21
Formel vikt 205.1