Läs mer
N-Boc-L-treoninmetylester, 95 %
Produktkod. 15428108
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428108 5 g 5g
15438108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61545.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79479-07-5 | C10H19NO5 | 233,26 g/mol
N-Boc-L-treoninmetylester används som farmaceutiska mellanprodukter och kemiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Boc-L-treoninmetylester används som farmaceutiska mellanprodukter och kemiska
mellanprodukter.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Noteringar
Förvaringstemperatur 2 - 4 °C. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79479-07-5
Molekylformel C10H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 233.26
MDL-nummer MFCD00270479
InChI-nyckel MZMWAPNVRMDIPS-RQJHMYQMSA-N
Synonym boc-thr-ome, 2s,3r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, boc-l-threonine methyl ester, n-boc-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl threonine methyl ester, methyl 2s,3r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-threoninate, n-t-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester
PubChem CID 11368286
IUPAC-namn metyl (2S,3R)-3-hydroxi-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]butanoat
LEDER COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-threonine methyl ester
Kokpunkt 206 °C
Färg Gult
Brytningsindex 1.45
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 233.26
Procent renhet 95%
Fysisk form Viskös vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.