Läs mer
N-Boc-L-Threoninmetylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-L-Threonine methyl ester |
| CAS | 79479-07-5 |
| Molekylformel | C10H19NO5 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | N-(tert-Butoxycarbonyl)threonine methyl ester, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-Threonine methyl ester, Boc-Thr-OMe |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO5/c1-6(12)7(8(13)15-5)11-9(14)16-10(2,3)4/h6-7,12H,1-5H3,(H,11,14)/t6-,7+/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O |
| IUPAC-namn | metyl (2S,3R)-3-hydroxy-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]butanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.26 |
| Formel vikt | 233.1263 |