Läs mer
Nα -BOC-L-tryptofan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10063320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10063320 5 g Glasflaska 5g
10227690 25 g Glasflaska 25g
10424385 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10063320 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 275690050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13139-14-5 | C16H20N2O4 | 304.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13139-14-5
Molekylformel C16H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 304.35
MDL-nummer MFCD000655
InChI-nyckel NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
Synonym boc-trp-oh, n-boc-l-tryptophan, boc-l-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-l-tryptophan, boc-l-trp-oh, boc-l-tryptophane, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, l-tryptophan, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan
PubChem CID 83169
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nα-BOC-L-Tryptophane
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Beilstein 22, 6789
Specifik rotation -19° to -23° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH)
Vatten 1% Max. (K.F.)
IUPAC-namn (2S)-3-(lH-indol-3-yl)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
Kvantitet 5 g
Formel vikt 304.34
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.