Läs mer
N-α-BOC-L-tryptophanol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10768235 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10768235 1 g Glass bottle 1g
10401874 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10768235 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376700010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 82689-19-8
Molekylformel C16H22N2O3
Molekylvikt (g/mol) 290.36
MDL-nummer MFCD00235953
InChI-nyckel JEFQUFUAEKORKL-LBPRGKRZSA-N
Synonym n-boc-l-tryptophanol, boc-tryptophanol, boc-l-tryptophanol, boc-trp-ol, s-tert-butyl 1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, s-3-2-boc-amino-3-hydroxypropyl-indole, boc-d-trp-ol, n-alpha-boc-l-tryptophanol, boc-trypotophanol, boc-l-trp-ol
PubChem CID 7019533
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propan-2-yl]carbamate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-α-BOC-L-tryptophanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 118°C to 122°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Specifik rotation -28° to -32° (20°C, 589nm) (C=1, Methanol)
Formel vikt 290.36
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-alpha-BOC-L-tryptophanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.