Läs mer
N-Boc-L-tyrosinmetylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439697
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439697 100 g 100g
11419697 5 g 5g
11429697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22164.22
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4326-36-7
Molekylformel C15H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 295.34
MDL-nummer MFCD00191181
InChI-nyckel NQIFXJSLCUJHBB-STGVRZAANA-N
Synonym boc-tyr-ome, boc-l-tyrosine methyl ester, n-boc-l-tyrosine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine methyl ester, methyl n-boc-l-tyrosinate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester
PubChem CID 7019130
IUPAC-namn metyl (2S)-3-(4-hydroxifenyl)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propanoat
LEDER COC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-tyrosine methyl ester
Smältpunkt 105°C to 108°C
Kvantitet 100 g
Optisk rotation +50° (c=1 Chloroform)
Formel vikt 295.34
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.