Läs mer
N-Boc-L-tyrosine, TRC
Produktkod. 30345731
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30345731 50 g
1 options
Produktkod. 30345731 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB66782550G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-tyrosine
CAS 3978-80-1
Molekylformel C14H19NO5
Kvantitet 50 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-tyrosine, N-Carboxy-L-tyrosine N-tert-Butyl Ester, (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, BOC-L-tyrosine, N-(tert-Butoxycarbonyl)tyrosine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-tyrosine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-tyrosine, NSC 334307, tert-Butoxycarbonyl-L-tyrosine
InChI formel InChI=1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 281.3
Formel vikt 281.1263