Läs mer
N-Boc-L-valin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11458616
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458616 5 g 5g
11468616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16007.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13734-41-3 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
N-Boc-L-valin används i multipeptidsyntesen och fungerar som aminosyraskyddsmonomeren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Boc-L-valin används i multipeptidsyntesen och fungerar
som aminosyraskyddsmonomeren.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13734-41-3
Molekylformel C10H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 217.27
MDL-nummer MFCD00065605
InChI-nyckel SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-val-oh, boc-l-valine, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine, tert-butoxycarbonylvaline, boc-l-val-oh, s-2-boc-amino-3-methylbutyric acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-boc-l-valine, n-tert-butyloxycarbonyl-l-valine
PubChem CID 83693
IUPAC-namn (2S)-3-metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]butansyra
LEDER CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-valine
Smältpunkt 77°C to 80°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1711290
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation −7.5° (c=1 in Acetic Acid)
Formel vikt 217.27
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.