Läs mer
N-BOC-L-Valinol, 96 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10614365 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10614365 5 g Glasflaska 5g
10081594 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10614365 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399230050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 79069-14-0
Molekylformel C10H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 203.28
MDL-nummer MFCD00082635
InChI-nyckel OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
Synonym n-boc-l-valinol, boc-l-valinol, boc-valinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-valinol, s-n-tert-butoxycarbonyl valinol, r-n-tert-butoxycarbonyl valinol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl carbamate, boc-d-val-ol, boc-valch2oh, n-t-boc-l-valinol
PubChem CID 7021464
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxi-3-metylbutan-2-yl]karbamat
LEDER CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-L-Valinol
Förpackning Glasflaska
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9950g/mL
Kokpunkt 218,0 °C
Kvantitet 5 g
Flampunkt 85 °C
Analysprocentintervall 96%
Formel vikt 203.28
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-BOC-L-Valinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.