Läs mer
N-Boc-L-valinyl-L-leucinyl Anilid, TRC
Produktkod. 30331647
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30331647 5 mg
1 options
Produktkod. 30331647 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6741305MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-L-valinyl-L-leucinyl Anilide
CAS 874899-05-5
Molekylformel C22 H35 N3 O4
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H35N3O4/c1-14(2)13-17(19(26)23-16-11-9-8-10-12-16)24-20(27)18(15(3)4)25-21(28)29-22(5,6)7/h8-12,14-15,17-18H,13H2,1-7H3,(H,23,26)(H,24,27)(H,25,28)/t17-,18-/m0/s1
LEDER CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C)C(=O)Nc1ccccc1
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2S)-1-[[(2S)-1-anilino-4-metyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-metyl-1-oxobutan-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 405.53
Formel vikt 405.2628