Läs mer
N-Boc Linagliptin, TRC
Produktkod. 30134931
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134931 25 mg
30137198 50 mg
30010693 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134931 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB65681025MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 668273-75-4
Molekylformel C30 H36 N8 O4
Molekylvikt (g/mol) 572.66
Synonym N-[(3R)-1-[7-(2-Butyn-1-yl)-2,3,6,7-tetrahydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-2,6-dioxo-1H-purin-8-yl]-3-piperidinyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
IUPAC-namn tert-butyl N-[(3R)-1-[7-men-2-ynyl-3-metyl-1-[(4-metylquinazolin-2-yl)metyl]-2,6-dioxopurin-8-yl]piperidin-3-yl]karbamat
LEDER CC#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N5CCC[C@H](C5)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Kemiskt namn eller material N-Boc Linagliptin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C30H36N8O4/c1-7-8-16-37-24-25(34-27(37)36-15-11-12-20(17-36)32-28(40)42-30(3,4)5)35(6)29(41)38(26(24)39)18-23-31-19(2)21-13-9-10-14-22(21)33-23/h9-10,13-14,20H,11-12,15-18H2,1-6H3,(H,32,40)/t20-/m1/s1
Formel vikt 572.286
Procent renhet >95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.