Läs mer
N-Boc Linagliptin, TRC
Produktkod. 30137198
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137198 50 mg
30134931 25 mg
30010693 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137198 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB65681050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 668273-75-4
Molekylformel C30 H36 N8 O4
Molekylvikt (g/mol) 572.66
Synonym N-[(3R)-1-[7-(2-Butyn-1-yl)-2,3,6,7-tetrahydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-2,6-dioxo-1H-purin-8-yl]-3-piperidinyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
IUPAC-namn tert-butyl N-[(3R)-1-[7-men-2-ynyl-3-metyl-1-[(4-metylquinazolin-2-yl)metyl]-2,6-dioxopurin-8-yl]piperidin-3-yl]karbamat
LEDER CC#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N5CCC[C@H](C5)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc Linagliptin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C30H36N8O4/c1-7-8-16-37-24-25(34-27(37)36-15-11-12-20(17-36)32-28(40)42-30(3,4)5)35(6)29(41)38(26(24)39)18-23-31-19(2)21-13-9-10-14-22(21)33-23/h9-10,13-14,20H,11-12,15-18H2,1-6H3,(H,32,40)/t20-/m1/s1
Formel vikt 572.286
Procent renhet >95%