Läs mer
N-Boc-Lys-OtBu Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-Lys-OtBu Hydrochloride |
| CAS | 7750-45-0 |
| Molekylformel | C15H30N2O4 . HCl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, N-Boc-lysine t-Butyl Ester Hydrochloride, Nalpha-(t-Butoxycarbonyl)lysine t-Butyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30N2O4.ClH/c1-14(2,3)20-12(18)11(9-7-8-10-16)17-13(19)21-15(4,5)6;/h11H,7-10,16H2,1-6H3,(H,17,19);1H/t11-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2S)-6-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.87 |
| Formel vikt | 338.1972 |