Läs mer
N-Boc-Lysine Tert-butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-Lysine Tert-butyl Ester |
| CAS | 7750-42-7 |
| Molekylformel | C15H30N2O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Nalpha-(Tert-Butoxycarbonyl)lysine Tert-butyl Ester, (S)-tert-Butyl 6-amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30N2O4/c1-14(2,3)20-12(18)11(9-7-8-10-16)17-13(19)21-15(4,5)6/h11H,7-10,16H2,1-6H3,(H,17,19)/t11-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2S)-6-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.41 |
| Formel vikt | 302.2206 |